Learn More
Ropivacaína N-óxido, TRC
Código de producto. 30138308
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138308 100 mg 100 miligramos
30004275 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138308 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR675010100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1391053-59-0
Fórmula molecular C17H26N2O2
Peso molecular (g/mol) 290.4
Sinónimo (2S)-N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-oxido-1-propyl-2-piperidinecarboxamide;
Nombre IUPAC (2S)-N-(2,6-dimetilfenil)-1-oxido-1-propilpiperidina-1-ium-2-carboxamida
SMILES CC1=CC=CC(C)=C1NC([C@H]2N(CCCC2)(CCC)=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ropivacaine N-Oxide
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H26N2O2/c1-4-11-19(21)12-6-5-10-15(19)17(20)18-16-13(2)8-7-9-14(16)3/h7-9,15H,4-6,10-12H2,1-3H3,(H,18,20)/t15-,19?/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.1994