Learn More
Ropivacaína Imidazol, TRC
Código de producto. 30011384
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011384 10 mg 10 miligramos
30007693 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30011384 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR37990510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1945965-95-6
Fórmula molecular C17 H24 N2 O
Peso molecular (g/mol) 272.38
Sinónimo (8AS)-2-(2,6-dimethylphenyl)-3,3-dimethyl-6,7,8,8a-tetrahydro-5H-imidazo[1,5-a]pyridin-1-one
Nombre IUPAC (8aS)-2-(2,6-dimetilfenil)-3,3-dimetil-6,7,8,8a-tetrahidro-5H-imidazo[1,5-a]piridina-1-uno
SMILES Cc1cccc(C)c1N2C(=O)[C@@H]3CCCCN3C2(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ropivacaine Imidazol
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H24N2O/c1-12-8-7-9-13(2)15(12)19-16(20)14-10-5-6-11-18(14)17(19,3)4/h7-9,14H,5-6,10-11H2,1-4H3/t14-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.1889