Learn More
Ropivacaína Monohidrato de Clorhidrato, TRC
Código de producto. 30138761
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138761 250 mg 250 miligramos
30005142 50 mg 50 miligramos
30005559 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138761 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR675000250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 132112-35-7
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ropivacaine hydrochloride monohydrate
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C17 H26 N2 O . Cl H . H2 O
Cantidad 250 mg
Sinónimo Ropivacaine hydrochloride monohydrate, 2-Piperidinecarboxamide, N-(2,6-dimethylphenyl)-1-propyl-, hydrochloride, hydrate (1:1:1), (2S)-, 2-Piperidinecarboxamide, N-(2,6-dimethylphenyl)-1-propyl-, monohydrochloride, monohydrate, (2S)- (9CI), 2-Piperidinecarboxamide, N-(2,6-dimethylphenyl)-1-propyl-, monohydrochloride, monohydrate, (S)-, (2S)-2-[(Dimethylphenyl)carbamoyl]-1-propylpiperidin-1-ium chloride monohydrate, (-)-(2S)-N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-propylpiperidine-2-carboxamide hydrochloride monohydrate
Fórmula InChI InChI=1S/C17H26N2O.ClH.H2O/c1-4-11-19-12-6-5-10-15(19)17(20)18-16-13(2)8-7-9-14(16)3;;/h7-9,15H,4-6,10-12H2,1-3H3,(H,18,20);1H;1H2/t15-;;/m0../s1
SMILES O.Cl.CCCN1CCCC[C@H]1C(=O)Nc2c(C)cccc2C
Nombre IUPAC (2S)-N-(2,6-dimetilfenil)-1-propilpiperidina-2-carboxamida; hidratarse; Cloruro
Peso molecular (g/mol) 328.88
Formula Weight (peso de la fórmula) 328.1918
Porcentaje de pureza >95%