Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de ropivacaína
Código de producto. 17211302 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17211302 250 mg 250 miligramos
17201302 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17211302 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 467222500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 98717-15-8 | C17H27ClN2O, C17H26N2O·HCl | 310.87 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98717-15-8
Fórmula molecular C17H26N2O·HCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clorhidrato de ropivacaína
Cantidad 250 mg
Punto de fusión De 149,0 °C a 151,0 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 328.88
Clave InChI NDNSIBYYUOEUSV-RSAXXLAASA-N
SMILES Cl.CCCN1CCCC[C@H]1C(=O)NC1=C(C)C=CC=C1C
Nombre IUPAC (2S)-N-(2,6-dimethylphenyl)-1-propylpiperidine-2-carboxamide hydrochloride
Peso molecular (g/mol) 310.87