Learn More
(±)-ropivacaína-d7 (propil-d7), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (+/-)-Ropivacaine-D7 (N-propyl-D7) |
| CAS | 1392208-04-6 |
| Fórmula molecular | C17 D7 H19 N2 O |
| Cantidad | 0.01 g |
| Sinónimo | N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-(propyl-d7)-2-piperidinecarboxamide, (±)-Ropivacaine-d7, rac-Ropivacaine-d7, (±)-Ropivacaine-D7 (N-propyl-D7) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C17H26N2O/c1-4-11-19-12-6-5-10-15(19)17(20)18-16-13(2)8-7-9-14(16)3/h7-9,15 H,4-6,10-12H2,1-3H3,(H,18,20)/i1D3,4D2,11D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])N1CCCCC1C(=O)Nc2c(C)cccc2C |
| Nombre IUPAC | N-(2,6-dimetilfenil)-1-(1,1,2,2,3,3,3-heptadeuteriopropil)piperidina-2-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 281.444 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 281.248 g/mol |
| Mostrar más |