Learn More
Clorhidrato de ropivacaína-d7, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ropivacaine-d7 Hydrochloride |
| CAS | 1217667-10-1 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C17H20D7ClN2O |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | (2S)-N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-(1,1,2,2,3,3,3-heptadeuteriopropyl)piperidine-2-carboxamide hydrochloride, (2S)-N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-(propyl-d7)-2-piperidinecarboxamide hydrochloride, Ropivacaine-d7 hydrochloride, Ropivacaine-D7 (N-propyl-D7) hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H26N2O.ClH/c1-4-11-19-12-6-5-10-15(19)17(20)18-16-13(2)8-7-9-14(16)3;/h7-9,15H,4-6,10-12H2,1-3H3,(H,18,20);1H/t15-;/m0./s1/i1D3,4D2,11D2; |
| SMILES | Cl.[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])N1CCCC[C@H]1C(=O)Nc2c(C)cccc2C |
| Peso molecular (g/mol) | 317.91 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 317.2251 |
| Mostrar más |