Learn More
Ropitoin, MedChemExpress
Código de producto. 16483289
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
20 miligramos
5 miligramos
16483289 1 mg 1 miligramo
16430806 20 mg 20 miligramos
16422508 5 mg 5 miligramos
16410309 10 mg 10 miligramos
4 options
Código de producto. 16483289
Marca: Medchem Express HYU00274
MedChemExpress Ropitoin (TR 2985) is a novel antiarrhythmic drug.
Ropitoin (TR 2985) is a novel antiarrhythmic drug.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ropitoin
CAS 56079-81-3
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H33N3O3
Cantidad 1 mg
Sinónimo TR 2985
SMILES O=C1N(CCCN2CCC(C3=CC=CC=C3)CC2)C(C(C4=CC=CC=C4)(C5=CC=C(OC)C=C5)N1)=O
Peso molecular (g/mol) 483.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 483.6
Porcentaje de pureza 95.17%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation