Learn More
Ropinirol N-óxido, TRC
Código de producto. 30138086
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138086 10 mg 10 miligramos
30135135 2.5 mg 2.50 miligramo
17998324 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138086 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR44101510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1076199-41-1
Fórmula molecular C16 H24 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 276.37
Sinónimo 2H-Indol-2-one, 1,3-dihydro-4-[2-(oxidodipropylamino)ethyl]-, Ropinirole N-Oxide
Nombre IUPAC N-[2-(2-oxo-1,3-dihidroindol-4-il)etilo]-N-propilpropan-1-óxido de amina
SMILES CCC[N+]([O-])(CCC)CCc1cccc2NC(=O)Cc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ropinirole N-Oxide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H24N2O2/c1-3-9-18(20,10-4-2)11-8-13-6-5-7-15-14(13)12-16(19)17-15/h5-7H,3-4,8-12H2,1-2H3,(H,17,19)
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.1838
Porcentaje de pureza >95%