Learn More
Clorhidrato de N-óxido de ropinirol, Mikromol™
Código de producto. 17942406
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
17942406 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17942406 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0331.100025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de N-óxido de ropinirol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ropinirole N-Oxide Hydrochloride
CAS 2726492-53-9
Nombres de analitos o componentes Ropinirole N-Oxide Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H24 N2 O2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Ropinirole N-Oxide Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C16H24N2O2.ClH/c1-3-9-18(20,10-4-2)11-8-13-6-5-7-15-14(13)12-16(19)17-15;/h5-7H,3-4,8-12H2,1-2H3,(H,17,19);1H
SMILES Cl.CCC[N+]([O-])(CCC)CCc1cccc2NC(=O)Cc12
Nombre IUPAC Óxido de N-[2-(2-oxo-1,3-dihidroindol-4-il)etil]-N-propilpropan-1-amina; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 312.83
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.1605 g/mol