Learn More
Dímero de metileno de ropinirol, TRC
Código de producto. 30427568
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30427568 100 mg
30409018 10 mg
30412294 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30427568 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR641030100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1800102-50-4
Fórmula molecular C33H48N4O2
Peso molecular (g/mol) 532.76
Sinónimo 3,3'-Methylenebis(7-(2-(dipropylamino)ethyl)indolin-2-one)
Nombre IUPAC 4-[2-(dipropilamino)etilo]-3-[[4-[2-(dipropilamino)etilo]-2-oxo-1,3-dihidroindol-3-il]metil]-1,3-dihidroindol-2-una
SMILES CCCN(CCC)CCc1cccc2NC(=O)C(CC3C(=O)Nc4cccc(CCN(CCC)CCC)c34)c12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ropinirole Methylene Dimer
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C33H48N4O2/c1-5-17-36(18-6-2)21-15-24-11-9-13-28-30(24)26(32(38)34-28)23-27-31-25(12-10-14-29(31)35-33(27)39)16-22-37(19-7-3)20-8-4/h9-14,26-27H,5-8,15-23H2,1-4H3,(H,34,38)(H,35,39)
Formula Weight (peso de la fórmula) 532.3777