Learn More
Ropinirol Clorhidrato, TRC
Código de producto. 30132749
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132749 100 mg 100 miligramos
30132662 25 mg 25 miligramos
17954315 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132749 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR641000100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91374-20-8
Fórmula molecular C16 H24 N2 O . Cl H
Peso molecular (g/mol) 296.84
Sinónimo 2H-Indol-2-one, 4-[2-(dipropylamino)ethyl]-1,3-dihydro-, hydrochloride (1:1), 2H-Indol-2-one, 4-[2-(dipropylamino)ethyl]-1,3-dihydro-, monohydrochloride (9CI), Adartrel, Parkirop, Ralnea XL, Repreve, Requip, Ronirol, Ropark, Ropinirole hydrochloride, Ropitar, SKF 101468 hydrochloride, SKF 101468A, Spiroco XL
Nombre IUPAC 4-[2-(dipropilamino)etilo]-1,3-dihidroindol-2-uno; Cloruro
SMILES Cl.CCCN(CCC)CCc1cccc2NC(=O)Cc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ropinirole Hydrochloride
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H24N2O.ClH/c1-3-9-18(10-4-2)11-8-13-6-5-7-15-14(13)12-16(19)17-15;/h5-7H,3-4,8-12H2,1-2H3,(H,17,19);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.1655