Learn More
Clorhidrato de ropinirol, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de ropinirol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ropinirole Hydrochloride |
| CAS | 91374-20-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Ropinirole Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C16 H24 N2 O . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | 2H-Indol-2-one, 4-[2-(dipropylamino)ethyl]-1,3-dihydro-, hydrochloride (1:1), 2H-Indol-2-one, 4-[2-(dipropylamino)ethyl]-1,3-dihydro-, monohydrochloride (9CI), Adartrel, Parkirop, Ralnea XL, Repreve, Requip, Ronirol, Ropark, Ropinirole hydrochloride, Ropitar, SKF 101468 hydrochloride, SKF 101468A, Spiroco XL, SKF-101468-A, Ropinirole hydrochloride (SKF-101468-A), SB-270341, RRT = 1.4 [SB-410189], SKF-98959, RRT = 28.5 [SB-381331], SKF-96413, SB 221243A (4-[2-(Dipropylamino)ethyl]-1-hydro-3-methenyl-2H-indol-2-on monohydrochloride) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H24N2O.ClH/c1-3-9-18(10-4-2)11-8-13-6-5-7-15-14(13)12-16(19)17-15;/h5-7H,3-4,8-12H2,1-2H3,(H,17,19);1H |
| SMILES | Cl.CCCN(CCC)CCc1cccc2NC(=O)Cc12 |
| Nombre IUPAC | 4-[2-(dipropilamino)etil]-1,3-dihidroindol-2-ona;clorhidrato |
| Mostrar más |