Learn More
Clorhidrato de ropinirol, LoGiCal
Código de producto. 30463881
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
10 mg
missing translation for 'unitSize'
10 miligramos
Product Code. Cantidad unitSize
30463881 10 mg 10 miligramos
1 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30463881 missing translation for 'mfr' LoGiCal missing translation for 'supplierNo' LGCFOR0331.00
This item is not returnable. View return policy
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Ropinirole Hydrochloride
CAS 91374-20-8
Nombres de analitos o componentes Ropinirole Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H24 N2 O . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2H-Indol-2-one, 4-[2-(dipropylamino)ethyl]-1,3-dihydro-, hydrochloride (1:1), 2H-Indol-2-one, 4-[2-(dipropylamino)ethyl]-1,3-dihydro-, monohydrochloride (9CI), Adartrel, Parkirop, Ralnea XL, Repreve, Requip, Ronirol, Ropark, Ropinirole hydrochloride, Ropitar, SKF 101468 hydrochloride, SKF 101468A, Spiroco XL, SKF-101468-A, Ropinirole hydrochloride (SKF-101468-A), SB-270341, RRT = 1.4 [SB-410189], SKF-98959, RRT = 28.5 [SB-381331], SKF-96413, SB 221243A (4-[2-(Dipropylamino)ethyl]-1-hydro-3-methenyl-2H-indol-2-on monohydrochloride)
Fórmula InChI InChI=1S/C16H24N2O.ClH/c1-3-9-18(10-4-2)11-8-13-6-5-7-15-14(13)12-16(19)17-15;/h5-7H,3-4,8-12H2,1-2H3,(H,17,19);1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CCCN(CCC)CCc1cccc2NC(=O)Cc12
Nombre IUPAC 4-[2-(dipropilamino)etil]-1,3-dihidroindol-2-ona;clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 296.84
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.1655 g/mol