Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de ropinirol
Código de producto. 17201162 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17201162 1 g 1 g
17211162 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17201162 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 465000010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91374-20-8
Fórmula molecular C16H24N2O·HCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hidrocloruro de ropinirol
Cantidad 1 g
Punto de fusión 241,0°C a 243,0°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 296,84
Clave InChI XDXHAEQXIBQUEZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES [H+].[Cl-].CCCN(CCC)CCC1=CC=CC2=C1CC(=O)N2
Nombre IUPAC hydrogen 4-[2-(dipropylamino)ethyl]-2,3-dihydro-1H-indol-2-one chloride
Peso molecular (g/mol) 296.84