Learn More
Ropinirol-d14 HCl (di-n-propil-d14), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ropinirole-D14 (N,N-dipropyl-D14) Hydrochloride |
| CAS | 1276197-10-4 |
| Fórmula molecular | C16 D14 H10 N2 O . Cl H |
| Cantidad | 0.005 g |
| Sinónimo | 4-[2-[Di(propyl-1,1,2,2,3,3,3-d7)amino]ethyl]-1,3-dihydro-2 H-indol-2-one hydrochloride, Ropinirole-d14 hydrochloride, Ropinirole-D14 (N,N-dipropyl-D14) hydrochloride, 4-[2-[Bis(1,1,2,2,3,3,3-Heptadeuteriopropyl)amino]ethyl]-1,3-dihydro-2 H-indol-2-one hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C16H24N2O.ClH/c1-3-9-18(10-4-2)11-8-13-6-5-7-15-14(13)12-16(19)17-15;/h5-7 H,3-4,8-12H2,1-2H3,(H,17,19);1 H/i1D3,2D3,3D2,4D2,9D2,10D2; |
| SMILES | Cl.[2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])N(CCc1cccc2NC(=O)Cc12)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 4-[2-[bis(1,1,2,2,3,3,3-heptadeuteriopropil)amino]etil]-1,3-dihidroindol-2-ona;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 310.922 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 310.253 g/mol |
| Mostrar más |