Learn More
Ronidazol, TRC
Código de producto. 30421293
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30421293 5 g
30418715 500 mg
30413395 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30421293 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR6402005G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7681-76-7
Fórmula molecular C6 H8 N4 O4
Peso molecular (g/mol) 200.15
Sinónimo Ronidazole, (1-Methyl-5-nitro-imidazol-2-yl)methyl carbamate
Nombre IUPAC (1-metil-5-nitroimidazol-2-il)metilcarbamato
SMILES Cn1c(COC(=O)N)ncc1[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ronidazole (RNZ)
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8N4O4/c1-9-4(3-14-6(7)11)8-2-5(9)10(12)13/h2H,3H2,1H3,(H2,7,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.0546