Learn More
Ronidazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ronidazole (RNZ) |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H8N4O4/c1-9-4(3-14-6(7)11)8-2-5(9)10(12)13/h2H,3H2,1H3,(H2,7,11) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 200.0546 |