Learn More
Ronidazol-d3, TRC
Código de producto. 30412802
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30412802 5 mg 5 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30412802 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR6402025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ronidazole-d3
CAS 1015855-87-4
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C6 2H3 H5 N4 O4
Cantidad 5 mg
Sinónimo Ronidazole D3, 1H-Imidazole-2-methanol','1-(methyl-d3)-5-nitro-','2-carbamate (ACI), 2-(Carbamoyloxymethyl)-1-methyl-d3-5-nitro-imidazole
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8N4O4/c1-9-4(3-14-6(7)11)8-2-5(9)10(12)13/h2H,3H2,1H3,(H2,7,11)/i1D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])n1c(COC(=O)N)ncc1[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC Carbamato de [5-nitro-1-(trideuteriometil)imidazol-2-il]metilo
Peso molecular (g/mol) 203.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.0734
Porcentaje de pureza >95