Learn More
Ronidazol-d3, TRC
Product Code. 30410973
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Unit Size:
50 miligramos
Product Code. Cantidad Unit Size
30410973 50 mg 50 miligramos
1 options
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 30410973 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCR64020250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Ronidazole-d3
CAS 1015855-87-4
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C6 2H3 H5 N4 O4
Cantidad 50 mg
Sinónimo Ronidazole D3, 1H-Imidazole-2-methanol','1-(methyl-d3)-5-nitro-','2-carbamate (ACI), 2-(Carbamoyloxymethyl)-1-methyl-d3-5-nitro-imidazole
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8N4O4/c1-9-4(3-14-6(7)11)8-2-5(9)10(12)13/h2H,3H2,1H3,(H2,7,11)/i1D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])n1c(COC(=O)N)ncc1[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC Carbamato de [5-nitro-1-(trideuteriometil)imidazol-2-il]metilo
Peso molecular (g/mol) 203.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.0734
Porcentaje de pureza >95