Learn More
Ronidazol (1000 ug/ml en metanol), TRC
Código de producto. 30399401
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1x1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30399401 1x1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30399401 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCKIT08281X1ML
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ronidazole (RNZ)
CAS 7681-76-7
Fórmula molecular C6 H8 N4 O4
Cantidad 1x1 mL
Sinónimo Ronidazole, (1-Methyl-5-nitro-imidazol-2-yl)methyl carbamate
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8N4O4/c1-9-4(3-14-6(7)11)8-2-5(9)10(12)13/h2H,3H2,1H3,(H2,7,11)
SMILES Cn1c(COC(=O)N)ncc1[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC Carbamato de (1-metil-5-nitroimidazol-2-il)metilo
Peso molecular (g/mol) 200.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.0546
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1000 μg/mL