Learn More
Clorhidrato de romifidina, TRC
Código de producto. 30138042
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138042 100 mg 100 miligramos
18011650 25 mg 25 miligramos
18041710 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138042 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR640050100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65896-14-2
Fórmula molecular C9 H9 Br F N3 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 294.55
Sinónimo 1H-Imidazol-2-amine, N-(2-bromo-6-fluorophenyl)-4,5-dihydro-, monohydrochloride (9CI), Romifidine hydrochloride, STH 2130Cl, Sedivet, N-(2-Bromo-6-fluorophenyl)-4,5-dihydro-1H-Imidazol-2-amine hydrochloride (1:1), Romifidine Hydrochloride
Nombre IUPAC N-(2-bromo-6-fluorofenilo)-4,5-dihidro-1H-imidazol-2-amina; Cloruro
SMILES Cl.Fc1cccc(Br)c1NC2=NCCN2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Romifidine Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9BrFN3.ClH/c10-6-2-1-3-7(11)8(6)14-9-12-4-5-13-9;/h1-3H,4-5H2,(H2,12,13,14);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.9731
Porcentaje de pureza >95%