Learn More
Romifidina-d4 Cloruro, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Romifidine-d4 Hydrochloride |
| CAS | 1329834-57-2 |
| Fórmula molecular | C9H6D4BrClFN3 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | N-(2-Bromo-6-fluorophenyl)-4,5-dihydro-1H-imidazol-2-amine Hydrochloride, STH 2130Cl, Sedivet; |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9BrFN3.ClH/c10-6-2-1-3-7(11)8(6)14-9-12-4-5-13-9;/h1-3H,4-5H2,(H2,12,13,14);1H/i4D2,5D2; |
| SMILES | [2H]C1(C(N=C(N1)NC2=C(C=CC=C2Br)F)([2H])[2H])[2H].Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 298.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 296.9982 |