Learn More
Romifidina-d4 Cloruro, TRC
Código de producto. 30424400
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Código de producto. Cantidad
30424400 10 mg
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30424400 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR64005210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1329834-57-2
Fórmula molecular C9H6D4BrClFN3
Peso molecular (g/mol) 298.58
Sinónimo N-(2-Bromo-6-fluorophenyl)-4,5-dihydro-1H-imidazol-2-amine Hydrochloride, STH 2130Cl, Sedivet
SMILES [2H]C1(C(N=C(N1)NC2=C(C=CC=C2Br)F)([2H])[2H])[2H].Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Romifidine-d4 Hydrochloride
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9BrFN3.ClH/c10-6-2-1-3-7(11)8(6)14-9-12-4-5-13-9;/h1-3H,4-5H2,(H2,12,13,14);1H/i4D2,5D2;
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.9982