Learn More
Romidepsin, TRC
Código de producto. 30418988
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30418988 10 mg -
30426531 1 mg 1 miligramo
30427956 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30418988 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR42506010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 128517-07-7
Fórmula molecular C24 H36 N4 O6 S2
Peso molecular (g/mol) 540.7
Sinónimo Cyclo[(2Z)-2-amino-2-butenoyl-L-valyl-(3S,4E)-3-hydroxy-7-mercapto-4-heptenoyl-D-valyl-D-cysteinyl], cyclic (3→5)-disulfide, L-Valine, N-(3-hydroxy-7-mercapto-1-oxo-4-heptenyl)-D-valyl-D-cysteinyl-(Z)-2,3-didehydro-2-aminobutanoyl-, (4→1)-lactone, cyclic (1→2)-disulfide, [S-(E)]-, 2-Oxa-12,13-dithia-5,8,20,23-tetraazabicyclo[8.7.6]tricosane, cyclic peptide deriv., Antibiotic FR 901228, Chromadax, FK 228, FR 901228, Istodax, NSC 630176, Romidepsin
Nombre IUPAC (1S,4S,7Z,10S,16E,21R)-7-etilideno-4,21-di(propan-2-il)-2-oxa-12,13-ditia-5,8,20,23-tetrazabiciclo[8.7.6]tricos-16-ene-3,6,9,19,22-pentone
SMILES C\C=C\1/NC(=O)[C@H]2CSSCC\C=C\[C@H](CC(=O)N[C@H](C(C)C)C(=O)N2)OC(=O)[C@@H](NC1=O)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Romidepsin
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H36N4O6S2/c1-6-16-21(30)28-20(14(4)5)24(33)34-15-9-7-8-10-35-36-12-17(22(31)25-16)26-23(32)19(13(2)3)27-18(29)11-15/h6-7,9,13-15,17,19-20H,8,10-12H2,1-5H3,(H,25,31)(H,26,32)(H,27,29)(H,28,30)/b9-7+,16-6-/t15-,17-,19-,20+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 540.2076