Learn More
Romidepsin, MedChemExpress
Código de producto. 16466328
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16466328 10 mg 10 miligramos
16451479 1 mg 1 miligramo
16428917 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16466328 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15149
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
MedChemExpress Romidepsin (FK 228) is a Histone deacetylase (HDAC) inhibitor with anti-tumor activities. Romidepsin (FK 228) inhibits HDAC1, HDAC2, HDAC4, and HDAC6 with IC50s of 36 nM, 47 nM, 510 nM and 1.4 μM, respectively. Romidepsin (FK 228) is produced by Chromobacterium violaceum, induces cell G2/M phase arrest and apoptosis.
Romidepsin (FK 228) is a Histone deacetylase (HDAC) inhibitor with anti-tumor activities. Romidepsin (FK 228) inhibits HDAC1, HDAC2, HDAC4, and HDAC6 with IC50s of 36 nM, 47 nM, 510 nM and 1.4 μM, respectively. Romidepsin (FK 228) is produced by Chromobacterium violaceum, induces cell G2/M phase arrest and apoptosis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Romidepsin
Forma física Solid
CAS 128517-07-7
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H36N4O6S2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo FK 228 FR 901228 NSC 630176
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (184.95 mM)
SMILES C/C=C(NC([C@@H](CSSCC/C=C/[C@@H](O1)CC2=O)NC([C@@H](C(C)C)N2)=O)=O)/C(N[C@@H](C(C)C)C1=O)=O
Peso molecular (g/mol) 540.7
Formula Weight (peso de la fórmula) 540.7
Porcentaje de pureza 96.89%