Learn More
Romidepsin, MedChemExpress
Descripción
Romidepsin (FK 228) is a Histone deacetylase (HDAC) inhibitor with anti-tumor activities. Romidepsin (FK 228) inhibits HDAC1, HDAC2, HDAC4, and HDAC6 with IC50s of 36 nM, 47 nM, 510 nM and 1.4 μM, respectively. Romidepsin (FK 228) is produced by Chromobacterium violaceum, induces cell G2/M phase arrest and apoptosis.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Romidepsin |
| Forma física | Solid |
| CAS | 128517-07-7 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 1 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C24H36N4O6S2 |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Sinónimo | FK 228 FR 901228 NSC 630176 |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (184.95 mM) |
| Mostrar más |