Learn More
Rolziracetam, MedChemExpress
Código de producto. 16497647
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
16497647 5 mg 5 miligramos
16454898 10 mg 10 miligramos
2 options
Código de producto. 16497647
Marca: Medchem Express HY119602
MedChemExpress Rolziracetam is a nootropic drug of the racetam family and improves short-term memory in rats and monkeys.
Rolziracetam is a nootropic drug of the racetam family and improves short-term memory in rats and monkeys.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rolziracetam
CAS 18356-28-0
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C7H9NO2
Cantidad 5 mg
Sinónimo CI-911
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (718.65 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1CCC(CC2)N1C2=O
Peso molecular (g/mol) 139.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.15
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation