Learn More
Thermo Scientific™ Cajones deslizantes
Código de producto. 16227741 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Cajón SS adicional
Juego de cajones Totalmente de acero inoxidable
Set de cajones de acero inoxidable
Capacidad (imperial):
11,5 pies cúb.
23,3 pies cúb.
29,2 pies cúb.
29,2 pies cúb.
51,1 pies cúb.
78,8 pies cúb.
N.º de cajones:
1
6
7
12
Tamaño de la unidad:
1 unidad
cada uno
paquete de 12
paquete de 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Capacidad (imperial) N.º de cajones Tamaño de la unidad
16227741 Set de cajones de acero inoxidable 51,1 pies cúb. 12 paquete de 12
13493918 Juego de cajones Totalmente de acero inoxidable 23,3 pies cúb. 6 paquete de 6
15383985 Cajón SS adicional 78,8 pies cúb. 1 cada uno
17277256 Set de cajones de acero inoxidable 29,2 pies cúb. 6 cada uno
17798044 Cajón SS adicional 29,2 pies cúb. 1 cada uno
13203219 Juego de cajones Totalmente de acero inoxidable 11,5 pies cúb. 7 1 unidad
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16227741 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 6700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5169.41€
    4570.00€ / paquete de 12
    Ahorro 599.41€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Elija cajones deslizantes Thermo Scientific™ de acero inoxidable como una cómoda alternativa a los estantes de rejilla de los refrigeradores.
Elija cajones deslizantes Thermo Scientific™ de acero inoxidable como una cómoda alternativa a los estantes de rejilla. Esta es una opción para refrigeradores de alto rendimiento Thermo Scientific™.
  • Cajones de acero inoxidable
  • Ajustables con extensión completa
Información para pedidos:
Se instalan en fábrica y deben especificarse al realizar el pedido del refrigerador.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Set de cajones de acero inoxidable
Capacidad (imperial) 51,1 pies cúb.
Capacidad (métrico) 1447 L
Cajones Acero inoxidable
N.º de cajones 12
Para utilizar con (equipo) 51 cu. ft. (1447L) Refrigerators and Freezers