Learn More
Heidolph™ Ruedecillas
Código de producto. 10613031 Tienda Heidolph Instruments Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
258 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
10613031 258 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10613031 Proveedor Heidolph™ N.º de proveedor 5497000000
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Soporte Heidolph con 2 rodillos de tensión para su uso ideal en investigación, laboratorios científicos y demás entornos.
  • Rodillo de tensión de repuesto
  • 1 rodillo de tensión como accesorio para el accesorio 549-70000-00
  • Categoría de accesorios D para Unimax 1010, Duomax 1030, Polymax 1040 y Promax 1020
Información de órdenes
Tamaño
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tensión 115/230 V
Tipo de producto Ruedecillas
Longitud (métrico) 258 mm