Learn More
Grant Instruments Plataforma de rodillos para PTR-35
Código de producto. 30274364
Change view
Click to view available options
Tamaño del tubo:
15 mL
50 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño del tubo unitSize
30274364 15 mL cada uno
30274329 50 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30274364 Proveedor Grant Instruments N.º de proveedor RP8/15
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Plataforma de rodillos para 8 tubos con 5° Inclinación para una mejor homogeneidad de la mezcla.
  • Capacidad de 8 tubos en un ángulo fijo de 5° .
  • Compatible con PTR-35
  • Disponible para adaptarse a tubos de 15 ml o 50 ml.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Admite 8 tubos
Tamaño del tubo 15 mL
Tipo de producto Adaptador rotador
Material Acero inoxidable
Fondo (imperial) 3,15 in
Fondo (métrico) 80 mm
Diámetro (imperial) 3,15 in
Diámetro (métrico) 80 mm
Altura (imperial) 3,15 in
Altura de la plataforma (métrico) 80 mm
Longitud (imperial) 8,7 in
Longitud de la plataforma (métrico) 220 mm
Grosor (imperial) 0,15 in
Grosor (métrico) 4 mm
Anchura (imperial) 3,15 in
Anchura de la plataforma (métrico) 80 mm
Peso (imperial) 0.66 lb.
Peso (métrico) 300 g
Modelo RP-8/15
Para utilizar con (aplicación) Mezcla rotacional
Para utilizar con (equipo) PTR-35
Garantía y oferta de servicio 2 años
Cantidad 1 unidad