Learn More
Brady™ Marcadores de rollo
Código de producto. 11775573 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Mostrar texto:
Agua
Agua incendiaria
Aire
Vapeador
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
33 m x 100 mm x 150 mm
33 m x 100 mm x 60 mm
Altura del carácter (métrico):
8 mm
13 mm
Tamaño de la unidad:
1 rollo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Mostrar texto Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Altura del carácter (métrico) Tamaño de la unidad
11775573 Vapeador 33 m x 100 mm x 60 mm 8 mm 1 rollo
11755573 Aire 33 m x 100 mm x 150 mm 13 mm 1 rollo
11745573 Aire 33 m x 100 mm x 60 mm 8 mm 1 rollo
11765573 Agua 33 m x 100 mm x 60 mm 8 mm 1 rollo
11735573 Agua incendiaria 33 m x 100 mm x 60 mm 8 mm 1 rollo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11775573 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 226758
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    340.00€
    313.01€ / 1 rollos
    Ahorro 26.99€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Directivas europeas 67/548 y 88/379
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Color Negro sobre gris
Formato Rollo
Material Poliéster
Tipo de producto Marcador de tubería
Mostrar texto Vapeador
Para utilizar con (aplicación) Marcado de tuberías y válvulas
Idiomas Francés
N.° por paquete 505 marcadores/rollo
Cantidad 505/paq.
Intervalo de temperatura (imperial) -40 °F a +284 °F
Intervalo de temperatura (métrico) -40 °C a +140 °C
Grosor (imperial) 0,0047 in
Grosor (métrico) 0.119 mm
Dimensiones (L x An) 33 m x 100 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 33 m x 100 mm x 60 mm
Longitud (imperial) 108.27 ft.
Longitud (métrico) 33 m
Anchura (imperial) 3,94 in
Anchura (métrico) 100 mm
Altura (imperial) 2,36 in
Altura del carácter (imperial) 0,31 in
Altura (métrico) 100 mm
Altura del carácter (métrico) 8 mm
Alternate Part Number PMFL-VAPEUR-GY3-RLL090