Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Directivas europeas 67/548 y 88/379 |
| Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
| Color | Blanco sobre azul |
| Formato | Rollo |
| Material | Poliéster |
| Tipo de producto | Marcador de tubería |
| Mostrar texto | Aire |
| Para utilizar con (aplicación) | Marcado de tuberías y válvulas |
| Idiomas | Francés |
| N.° por paquete | 220 marcadores/rollo |
| Mostrar más |