Learn More
Brady™ Marcadores de rollo
Código de producto. 11785573 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L × An): 33 m × 100 mm; texto de pantalla: Ácido
Código de producto.
11785573 Dimensiones (L × An): 33 m × 100 mm; texto de pantalla: Ácido
1 options
Código de producto. 11785573 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 226773
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Specifica
Certificaciones/conformidad Directivas europeas 67/548 y 88/379
Color Morado
Material Poliéster
Mostrar texto Ácido
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza para marcadores de tuberías y señales de seguridad
Cantidad 505/paq.
Longitud (métrico) 33 m
Altura (métrico) 100 mm
Altura del carácter (métrico) 8 mm
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.