Learn More
Brady™ Marcadores de rollo
Código de producto. 11795573 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (métrico):
100 mm
Tamaño de la unidad:
1 rollo
Código de producto. Anchura (métrico) Tamaño de la unidad
11795573 100 mm 1 rollo
1 options
Código de producto. 11795573 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 226903
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Directivas europeas 67/548 y 88/379
Color Orange
Material Polyester
Tipo de producto Roll Marker
Mostrar texto Gas
Para utilizar con (aplicación) Used for Pipemarkers and safety signs
Cantidad 505/Pk.
Longitud (métrico) 33 m
Anchura (métrico) 100 mm
Altura (métrico) 100 mm
Altura del carácter (métrico) 8 mm