Learn More
Brady™ Marcador de rollo sin soporte (vapor)
Código de producto. 11715563 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (métrico):
100 mm
Tamaño de la unidad:
1 rollo
Código de producto. Anchura (métrico) Tamaño de la unidad
11715563 100 mm 1 rollo
1 options
Código de producto. 11715563 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 226759
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    340.00€
    313.01€ / 1 rollos
    Ahorro 26.99€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Marcador de Rollo sin Soporte (Vapor) está fabricado en poliéster con sobrelaminado de poliéster.
  • Adhesivo permanente a base de acrílico.
Especificaciones
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Color Negro sobre gris
Formato Rollo
Material Poliéster
Tipo de producto Marcador de tubería
Mostrar texto Vapeador
Para utilizar con (aplicación) Marcado de tuberías y válvulas
Idiomas Francés
N.° por paquete 220 marcadores/rollo
Cantidad 220/rollo
Intervalo de temperatura (imperial) -40 °F a +284 °F
Intervalo de temperatura (métrico) -40 °C a +140 °C
Grosor (imperial) 0,0047 in
Grosor (métrico) 0.119 mm
Dimensiones (L x An) 33 m x 100 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 33 m x 100 mm x 150 mm
Longitud (imperial) 108.27 ft.
Longitud (métrico) 33 m
Anchura (imperial) 3,94 in
Anchura (métrico) 100 mm
Altura (imperial) 5,91 in
Altura (métrico) 150 mm
Altura del carácter (métrico) 13 mm
Alternate Part Number PMFL-VAPEUR-GY4-RLL090