Learn More
Rolitetraciclina (grado técnico), TRC
Código de producto. 30132856
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132856 25 mg 25 miligramos
17913235 10 mg 10 miligramos
17954135 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132856 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR64003025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 751-97-3
Fórmula molecular C27 H33 N3 O8
Peso molecular (g/mol) 527.57
Sinónimo 2-Naphthacenecarboxamide, 4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-N-(1-pyrrolidinylmethyl)-, (4S,4aS,5aS,6S,12aS)-, 2-Naphthacenecarboxamide, 4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-N-(1-pyrrolidinylmethyl)- (6CI,8CI), 2-Naphthacenecarboxamide, 4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-N-(1-pyrrolidinylmethyl)-, [4S-(4α,4aα,5aα,6β,12aα)]-, 4-(Dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-N-(1-pyrrolidinylmethyl)-2-naphthacenecarboxamide, Abricycline, Bristacin, N-(1-Pyrrolidinylmethyl)tetracycline, N-(Pyrrolidinomethyl)tetracycline, Pyrrolidinylmethyltetracycline, Reverin, Rolitetracycline, SQ 15659, Superciclin, Synotodecin, Syntetrin, Tetraverin, Transcycline, Velacycline
Nombre IUPAC (4S,4aS,5aS,6S,12aS)-4-(dimetilamino)-3,6,10,12,12a-pentahidroxi-6-metil-1,11-dioxo-N-(pirrolidina-1-ilmetil)-4,4a,5,5a-tetrahidrotraceno-2-carboxamida
SMILES CN(C)[C@H]1[C@@H]2C[C@H]3C(=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(=C1O)C(=O)NCN4CCCC4)C(=O)c5c(O)cccc5[C@@]3(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rolitetracycline
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H33N3O8/c1-26(37)13-7-6-8-16(31)17(13)21(32)18-14(26)11-15-20(29(2)3)22(33)19(24(35)27(15,38)23(18)34)25(36)28-12-30-9-4-5-10-30/h6-8,14-15,20,31,33-34,37-38H,4-5,9-12H2,1-3H3,(H,28,36)/t14-,15-,20-,26+,27-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 527.2268