Learn More
(±)-Rolipram, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (±)-Rolipram |
| CAS | 61413-54-5 |
| Fórmula molecular | C16H21NO3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (R,S)-Rolipram, 4-[3-(Cyclopentyloxy)-4-methoxyphenyl]-2-pyrrolidinone, Rolipram, SB 95952, ZK 62711, 5-(3-(Cyclopentyloxy)-4-methoxyphenyl)pyrrolidin-2-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H21NO3/c1-19-14-7-6-11(12-9-16(18)17-10-12)8-15(14)20-13-4-2-3-5-13/h6-8,12-13H,2-5,9-10H2,1H3,(H,17,18) |
| SMILES | O=C1NCC(C2=CC=C(OC)C(OC3CCCC3)=C2)C1 |
| Nombre IUPAC | 4-(3-(ciclopentiloxi)-4-metoxifenil)pirrolidin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 275.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 275.15 |