Learn More
Tocris Bioscience™ Rolipram
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30001437
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30001437 10 mg 10 miligramos
18782564 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30001437 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 0905/10
PDE4 inhibitor
Rolipram is a selective inhibitor of cAMP phosphodiesterase (PDE4) (IC50 = 2.0 μM). Discriminates between two conformational states of PDE4 isoenzymes.
R-enantiomer also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61413-54-5
Fórmula molecular C16H21NO3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rolipram
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.35
Pureza >98%
Peso molecular 275.35