Learn More
Rolipram, MedChemExpress
Código de producto. 16473217
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16473217 50 mg 50 miligramos
16467198 10 mg 10 miligramos
16417186 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16473217 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16900
MedChemExpress Rolipram is a selective phosphodiesterases PDE4 inhibitor with IC50s of 3 nM, 130 nM and 240 nM for PDE4A, PDE4B, and PDE4D, respectively.
Rolipram is a selective phosphodiesterases PDE4 inhibitor with IC50s of 3 nM, 130 nM and 240 nM for PDE4A, PDE4B, and PDE4D, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rolipram
CAS 61413-54-5
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H21NO3
Cantidad 50 mg
Sinónimo (R,S)-Rolipram SB 95952 ZK 62711
Información de solubilidad DMSO : ≥ 41 mg/mL (148.91 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=C1NCC(C2=CC=C(OC)C(OC3CCCC3)=C2)C1
Peso molecular (g/mol) 275.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.34
Porcentaje de pureza 98.6%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease