Learn More
Roliciprina, LoGiCal
Código de producto. 30463844
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30463844 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30463844 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3224.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rolicyprine
CAS 2829-19-8
Nombres de analitos o componentes Rolicyprine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H16 N2 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2-Pyrrolidinecarboxamide, 5-oxo-N-[(1S,2R)-2-phenylcyclopropyl]-, (2S)-, 2-Pyrrolidinecarboxamide, 5-oxo-N-(2-phenylcyclopropyl)-, stereoisomer (8CI), (+)-N-(trans-2-Phenylcyclopropyl)-L-5-pyrrolidone-2-carboxamide, 5-Oxo-N-(D-trans-2-phenylcyclopropyl)-L-2-pyrrolidinecarboxamide, Cypromin, Ex 4883, L-trans-(+)-5-Oxo-N-(2-phenylcyclopropyl)-2-pyrrolidinecarboxamide, RMI 83027, Rolicypram, Rolicyprine, d-5-Oxo-N-(trans-2-phenylcyclopropyl)-2-pyrrolidinecarboxamide
Fórmula InChI InChI=1S/C14H16N2O2/c17-13-7-6-11(15-13)14(18)16-12-8-10(12)9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-12H,6-8H2,(H,15,17)(H,16,18)/t10-,11+,12+/m1/s1
Tipo de solución Neat
SMILES O=C(N[C@H]1C[C@@H]1c2ccccc2)[C@@H]3CCC(=O)N3
Nombre IUPAC (2S)-5-oxo-N-[(1S,2R)-2-fenilciclopropil]pirrolidina-2-carboxamida
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 244.29
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.1212 g/mol