Learn More
Rolapitant, MedChemExpress
Código de producto. 16492287
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16492287 50 mg 50 miligramos
16486536 100 mg 100 miligramos
16463436 25 mg 25 miligramos
16416158 10 mg 10 miligramos
16408757 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16492287 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14751
MedChemExpress Rolapitant (SCH619734) is a potent, selective, long-acting and orally active neurokinin 1 (NK1) receptor antagonist with a Ki of 0.66 nM. Rolapitant does not interact with CYP3A4. Rolapitant shows potent anti-emetic activity in a ferret emesis model.
Rolapitant (SCH619734) is a potent, selective, long-acting and orally active neurokinin 1 (NK1) receptor antagonist with a Ki of 0.66 nM. Rolapitant does not interact with CYP3A4. Rolapitant shows potent anti-emetic activity in a ferret emesis model.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rolapitant
CAS 552292-08-7
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H26F6N2O2
Cantidad 50 mg
Sinónimo SCH619734
Información de solubilidad DMSO : ≥ 30 mg/mL (59.94 mM)
SMILES C[C@@](C1=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C1)([H])OC[C@@]2(C3=CC=CC=C3)CC[C@@](CCC4=O)(N4)CN2
Peso molecular (g/mol) 500.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 500.48
Porcentaje de pureza 98.65%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death