Learn More
Clorhidrato de rolapitant, TRC
Código de producto. 30420907
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30420907 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30420907 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR63980025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Rolapitant hydrochloride
CAS 858102-79-1
Fórmula molecular C25 H26 F6 N2 O2 . Cl H
Cantidad 25 mg
Sinónimo 1,7-Diazaspiro[4.5]decan-2-one','8-[[(1R)-1-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]ethoxy]methyl]-8-phenyl-','hydrochloride (1:1)','(5S,8S)-, 1,7-Diazaspiro[4.5]decan-2-one','8-[[(1R)-1-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]ethoxy]methyl]-8-phenyl-','monohydrochloride','(5S,8S)- (9CI), Rolapitant hydrochloride, Sch 619734
Fórmula InChI InChI=1S/C25H26F6N2O2.ClH/c1-16(17-11-19(24(26,27)28)13-20(12-17)25(29,30)31)35-15-23(18-5-3-2-4-6-18)10-9-22(14-32-23)8-7-21(34)33-22;/h2-6,11-13,16,32H,7-10,14-15H2,1H3,(H,33,34);1H/t16-,22-,23-;/m1./s1
SMILES Cl.C[C@@H](OC[C@]1(CC[C@]2(CCC(=O)N2)CN1)c3ccccc3)c4cc(cc(c4)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Nombre IUPAC (5S,8S)-8-[[(1R)-1-[3,5-bis(trifluorometil)fenil]etoxi]metil]-8-fenil-1,9-diazaspiro[4.5]decan-2-ona;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 536.94
Formula Weight (peso de la fórmula) 536.1665
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.