Learn More
Clorhidrato de rolapitant, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Rolapitant hydrochloride |
| CAS | 858102-79-1 |
| Fórmula molecular | C25 H26 F6 N2 O2 . Cl H |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 1,7-Diazaspiro[4.5]decan-2-one','8-[[(1R)-1-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]ethoxy]methyl]-8-phenyl-','hydrochloride (1:1)','(5S,8S)-, 1,7-Diazaspiro[4.5]decan-2-one','8-[[(1R)-1-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]ethoxy]methyl]-8-phenyl-','monohydrochloride','(5S,8S)- (9CI), Rolapitant hydrochloride, Sch 619734 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H26F6N2O2.ClH/c1-16(17-11-19(24(26,27)28)13-20(12-17)25(29,30)31)35-15-23(18-5-3-2-4-6-18)10-9-22(14-32-23)8-7-21(34)33-22;/h2-6,11-13,16,32H,7-10,14-15H2,1H3,(H,33,34);1H/t16-,22-,23-;/m1./s1 |
| SMILES | Cl.C[C@@H](OC[C@]1(CC[C@]2(CCC(=O)N2)CN1)c3ccccc3)c4cc(cc(c4)C(F)(F)F)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | (5S,8S)-8-[[(1R)-1-[3,5-bis(trifluorometil)fenil]etoxi]metil]-8-fenil-1,9-diazaspiro[4.5]decan-2-ona;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 536.94 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 536.1665 |