Learn More
Applied Biosystems™ Kit de calibración de fondo y ROI, 96 pocillos
Tienda Applied Biosystems ProductosDescripción
- El kit de calibración de fondo y ROI de 96 pocillos se utiliza para mantener su instrumento de PCR en tiempo real con bloque estándar de 96 pocillos.
- La región de interés (ROI) y la calibración de fondo deben realizarse después del cambio de lámpara.
- Consulte la guía del usuario del instrumento para obtener instrucciones de uso completas.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a -20 °C ± 5 °C |
| Tinte calibrado | Mezcla patentada |
| Para utilizar con (equipo) | ViiA 7 Dx, QuantStudio Dx, QuantStudio 5 Dx, QuantStudio 7 Pro Dx |
| Tipo de producto | Kit de calibración de fondo |
| Para utilizar con (aplicación) | PCR en tiempo real (PCRq) |
| Condiciones de envío | Hielo seco |
| Cantidad | 2 placas de 96 pocillos |
| Tipo de calibración | Calibración espectral |
For In Vitro Diagnostic Use