Learn More
Rohamere 6661-0 (mezcla de regiómeros), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-((3,5,5-trimethyl-6-(2-(2-methylprop-2-enoyloxy)ethoxycarbonylamino)hexyl)carbamoyloxy)ethyl 2-methylprop-2-enoate |
| CAS | 1342259-25-9 |
| Fórmula molecular | C23 H38 N2 O8 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H38N2O8/c1-16(2)19(26)30-10-12-32-21(28)24-9-8-18(5)14-23(6,7)15-25-22(29)33-13-11-31-20(27)17(3)4/h18H,1,3,8-15H2,2,4-7H3,(H,24,28)(H,25,29) |
| SMILES | CC(CCNC(=O)OCCOC(=O)C(=C)C)CC(C)(C)CNC(=O)OCCOC(=O)C(=C)C |
| Nombre IUPAC | 4,13-dihidroxi-7,9,9-trimetil-3,14-dioxa-5,12-diazahexadeca-4,12-dieno-1,16-diil bis(2-metilacrilato) 4,13-dihidroxi-7,7,9-trimetil-3,14-dioxa-5,12-diazahexadeca-4,12-dieno-1,16-diil bis(2-metilacrilato) |
| Peso molecular (g/mol) | 470.556 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 470.263 |