Learn More
Rogaratinib, MedChemExpress
Código de producto. 16455487
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16455487 5 mg 5 miligramos
16454206 100 mg 100 miligramos
16439446 50 mg 50 miligramos
16432748 10 mg 10 miligramos
16400499 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16455487 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100019
MedChemExpress Rogaratinib (BAY1163877) is a potent and selective fibroblast growth factor receptor (FGFR) inhibitor.
Rogaratinib (BAY1163877) is a potent and selective fibroblast growth factor receptor (FGFR) inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rogaratinib
CAS 1443530-05-9
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H26N6O3S
Cantidad 5 mg
Sinónimo BAY1163877
Información de solubilidad DMSO : 5 mg/mL (10.72 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1NCCN(CC2=C(COC)C(C3=CC4=CC(C)=CC(OC)=C4S3)=C5C(N)=NC=NN52)C1
Peso molecular (g/mol) 466.56
Formula Weight (peso de la fórmula) 466.56
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease