Learn More
Roflumilast USP Compuesto relacionado A, Mikromol™
Código de producto. 30051958
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30051958 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30051958 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3618.030025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Roflumilast USP Compuesto relacionado A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Cyclopropylmethoxy)-N-(3,5-dichloropyridin-4-yl)-4-hydroxybenzamide
CAS 475271-62-6
Nombres de analitos o componentes 3-(Cyclopropylmethoxy)-N-(3,5-dichloropyridin-4-yl)-4-hydroxybenzamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H14 Cl2 N2 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 3-(Cyclopropylmethoxy)-N-(3,5-dichloro-4-pyridinyl)-4-hydroxybenzamide, Roflumilast Related Compound A
Fórmula InChI InChI=1S/C16H14Cl2N2O3/c17-11-6-19-7-12(18)15(11)20-16(22)10-3-4-13(21)14(5-10)23-8-9-1-2-9/h3-7,9,21H,1-2,8H2,(H,19,20,22)
SMILES Oc1ccc(cc1OCC2CC2)C(=O)Nc3c(Cl)cncc3Cl
Nombre IUPAC 3-(ciclopropilmetoxi)-N-(3,5-dicloropiridin-4-il)-4-hidroxibenzamida
Peso molecular (g/mol) 353.2
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 352.0381 g/mol