Learn More
Roflumilast N-óxido, LoGiCal
Código de producto. 30461584
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30461584 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30461584 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3618.05
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Roflumilast N-Oxide
CAS 292135-78-5
Nombres de analitos o componentes Roflumilast N-Oxide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H14 Cl2 F2 N2 O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 3-(Cyclopropylmethoxy)-N-(3,5-dichloro-1-oxido-4-pyridinyl)-4-(difluoromethoxy)-benzamide, 3-(Cyclopropylmethoxy)-N-(3,5-dichloro-1-oxido-4-pyridinyl)-4-(difluoromethoxy)benzamide, N-(3,5-Dichloro-1-oxopyridin-4-yl)-4-difluoromethoxy-3-cyclopropylmethoxybenzamide, Roflumilast N-oxide
Fórmula InChI InChI=1S/C17H14Cl2F2N2O4/c18-11-6-23(25)7-12(19)15(11)22-16(24)10-3-4-13(27-17(20)21)14(5-10)26-8-9-1-2-9/h3-7,9,17H,1-2,8H2,(H,22,24)
Tipo de solución Neat
SMILES [O-][n+]1cc(Cl)c(NC(=O)c2ccc(OC(F)F)c(OCC3CC3)c2)c(Cl)c1
Nombre IUPAC 3-(ciclopropilmetoxi)-N-(3,5-dicloro-1-oxidopiridin-1-io-4-il)-4-(difluorometoxi)benzamida
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 419.21
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 418.0299 g/mol