Learn More
Roflumilast-d4 N-óxido, TRC
Código de producto. 30416994
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30416994 10 mg -
30414117 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30416994 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR63971210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1794760-31-8
Fórmula molecular C17H10D4Cl2F2N2O4
Peso molecular (g/mol) 423.23
Sinónimo 3-(Cyclopropylmethoxy-d4)-N-(3,5-dichloro-1-oxido-4-pyridinyl)-4-(difluoromethoxy)benzamide, N-(3,5-Dichloro-1-oxopyridin-4-yl)-4-difluoromethoxy-3-(cyclopropyl-d4) methoxybenzamide
Nombre IUPAC N-(3,5-dicloro-1-oxopiridina-4-il)-4-(difluorometoxi)-3-[(2,2,3,3-tetradeuteriociclopropil)metaxi]benzamida
SMILES ClC(C(NC(C1=CC(OCC2C([2H])([2H])C2([2H])[2H])=C(OC(F)F)C=C1)=O)=C(Cl)C=3)=CN3=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Roflumilast-d4 N-Oxide
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H14Cl2F2N2O4/c18-11-6-23(25)7-12(19)15(11)22-16(24)10-3-4-13(27-17(20)21)14(5-10)26-8-9-1-2-9/h3-7,9,17H,1-2,8H2,(H,22,24)/i1D2,2D2
Formula Weight (peso de la fórmula) 422.055