Learn More
Rofecoxib, MedChemExpress
Código de producto. 16427266
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16427266 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16427266 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17372
MedChemExpress Rofecoxib is a potent, specific and orally active COX-2 inhibitor, with IC50s of 26 and 18 nM for human COX-2 in human osteosarcoma cells and Chinese hamster ovary cells, with a 1000-fold selectivity for COX-2 over human COX-1 (IC50 > 50 μM in U937 cells and > 15 μM in Chinese hamster ovary cells).
Rofecoxib is a potent, specific and orally active COX-2 inhibitor, with IC50s of 26 and 18 nM for human COX-2 in human osteosarcoma cells and Chinese hamster ovary cells, with a 1000-fold selectivity for COX-2 over human COX-1 (IC50 > 50 μM in U937 cells and > 15 μM in Chinese hamster ovary cells).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rofecoxib
CAS 162011-90-7
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H14O4S
Cantidad 100 mg
Sinónimo MK 966
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (106.02 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1OCC(C2=CC=C(S(=O)(C)=O)C=C2)=C1C3=CC=CC=C3
Peso molecular (g/mol) 314.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.36
Porcentaje de pureza 99.75%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation